CLS431252
Corning® Erlenmeyer (Fernbach design) cell culture flasks
3 L Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile, 4/cs
Sinônimo(s):
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap (vented, Fernbach design)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
descrição
RNase- and DNase-free
esterilidade
sterile
Características
cap
disposable
Flask style: Erlenmeyer (Fernbach design)
embalagem
pack of 1
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 431252
capacidade do frasco
3 L
cor
orange cap
adequação
suitable for (Ideal for shaker culture applications)
Descrição geral
- Fernbach design increases surface area for gas exchange
- Made from optically-clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Vent caps supplied in every case of product for applications requiring sterile gas exchange
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)