Documentos Principais
CLS431339
Corning® vented caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks
48mm polypropylene cap, vented, for 2L Plastic Erlenmeyer Flask, sterile, 24/cs
Sinônimo(s):
Corning Erlenmeyer flasks, plastic Erlenmeyer flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
orange polypropylene cap (threaded cap)
polypropylene
descrição
for 2L erlenmeyer flasks
esterilidade
sterile
Características
disposable
vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
embalagem
pack of 1
case of 24
fabricante/nome comercial
Corning 431339
diâmetro do gargalo
48 mm
Descrição geral
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)