CLS3281
Corning® CellSTACK® accessories
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 50 mm, PVDF membrane, sterile, vent cap, case of 5
Sinônimo(s):
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
vent cap
esterilidade
sterile
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Corning 3281
Comprimento
7 cm
tamanho do filtro
50 mm
Tubo D.I.
9.5 mm
Descrição geral
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Características e benefícios
- Corning® CellSTACK® accessories vented cap has 50 mm.
- 0.2 μm pore non-wettable (hydrophobic) polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane.
- 33mm threaded cap.
- Enables gas exchange while minimizing the risk of contamination.
- Filter connected to cap with 3/8.
Informações legais
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)