About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
175 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cnnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)7-5-10-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
chave InChI
ZKOMQFDQFTVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?