C109207
1,5-Cyclooctadiene
contains 50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol, 99%
Sinônimo(s):
1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
431 °F
contém
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol as stabilizer
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
149-150 °C (lit.)
pf
−69 °C (lit.)
densidade
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
chave InChI
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Aplicação
- Bis(Aluminyl)Magnesium: A Source of Nucleophilic or Radical Aluminium-Centred Reactivity.: Investigates 1,5-Cyclooctadiene′s ability to stabilize reactive intermediates in metal complexes, which is crucial for developing new pharmaceutical agents and enhancing ligand efficiency in transition metal catalysis (Griffin et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?