Documentos Principais
B74666
Sigma-Aldrich
exo-2-Bromonorbornane
98%
Sinônimo(s):
exo-2-Bromobicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11Br
Número CAS:
Peso molecular:
175.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5148 (lit.)
p.e.
82 °C/29 mmHg (lit.)
densidade
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H11Br/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
chave InChI
QXYOAWHKJRWNID-VQVTYTSYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)