About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10Br2
Número CAS:
Peso molecular:
241.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5515 (lit.)
p.e.
145 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
InChI
1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?