Documentos Principais
ALD00588
Sigma-Aldrich
N-(1-methylcyclohexyl)-4-(methylthio)aniline
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Formulário
solid
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CC1(CCCCC1)NC2=CC=C(SC)C=C2
Aplicação
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select.
This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)