Documentos Principais
ALD01666
Sigma-Aldrich
N-(2-methylpentan-2-yl)pyridin-3-amine
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCC)(C)NC1=CC=CN=C1
InChI
1S/C11H18N2/c1-4-7-11(2,3)13-10-6-5-8-12-9-10/h5-6,8-9,13H,4,7H2,1-3H3
chave InChI
KGLIFTDDTAKAKJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ALD01666-250MG4061832972145