ALD01658
3-((2-chlorophenyl) amino)-3-methylbutan-1-ol
About This Item
forma
oil
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCO)(C)NC1=C(Cl)C=CC=C1
InChI
1S/C11H16ClNO/c1-11(2,7-8-14)13-10-6-4-3-5-9(10)12/h3-6,13-14H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
UMFBIZZIGNVNCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)