Documentos Principais
A35607
Sigma-Aldrich
3-Allylrhodanine
99%
Sinônimo(s):
3-Allyl-2-thioxo-4-thiazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NOS2
Número CAS:
Peso molecular:
173.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
139 °C/6 mmHg (lit.)
pf
46-48 °C (lit.)
densidade
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
chave InChI
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)