Key Documents
702439
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
6-Formyl-1H-indazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
powder
pf
181-185 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-7-4-9-10-8(7)3-6/h1-5H,(H,9,10)
chave InChI
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)