Documentos Principais
717525
Sigma-Aldrich
3-Bromoindazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
143-147 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1n[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
HTKXRTUKPXEALT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)