Documentos Principais
717215
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylindazole
97%
Sinônimo(s):
N-Methyl-3-bromoindazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
35-40 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cn1nc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10-11/h2-5H,1H3
chave InChI
NRDWKILCVWZZDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)