Documentos Principais
760390
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-bromopyrazole, 3-Bromo-1-methylpyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
161.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.528
p.e.
204-210 °C/760 mmHg
densidade
1.585 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CC(Br)=N1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
chave InChI
ZGEVJEQMVRIEPX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
106.66 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)