Key Documents
702285
Sigma-Aldrich
Indazole-5-carboxaldehyde
96%
Sinônimo(s):
5-Formyl-1H-indazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
115-119 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-8-7(3-6)4-9-10-8/h1-5H,(H,9,10)
chave InChI
YJKMYHNMBGQQQZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)