Documentos Principais
708119
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
3-Chloro-1H-indazole-5-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
190-195 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
chave InChI
PQBPTICJDNOFJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)