Key Documents
661929
Sigma-Aldrich
5-Methylpyridine-3-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Cyano-5-methylpyridine, 5-Methylnicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
118.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
83-87 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cncc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6/h2,4-5H,1H3
chave InChI
VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)