Documentos Principais
932302
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
About This Item
Fórmula linear:
(C34H43N)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
peso molecular
Mw ≥20,000 by GPC
Nível de qualidade
solubilidade
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
364 nm±10 nm in THF
fluorescência
λem 406 nm±10 nm in THF
Aplicação
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)