SYNA202429
Synthware™ reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
Synthware A202429, glass reducing adapter, connecting adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS29/42
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A202429
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)