Key Documents
CLS88202429
Pyrex® enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Junta
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS29/42
fabricante/nome comercial
Corning 8820-2429
disponibilidade
not available in EU
Comprimento
85 mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)