Documentos Principais
MAB3034
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-DNA, de filamento único, clone 16-19
clone 16-19, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anticorpo de DNA de cadeia simples
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16-19, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
DNA de fita simples (ssDNA) (polidesoxitimidina). Mostra 90% de reatividade ao ssDNA e 12% de reatividade ao dsDNA.
PERFIL DE LIGAÇÃO A ANTÍGENO:
Vinculação relativa a:
DNA natural Homopolímeros sintéticos
dsDNA(a) ssDNA(b) poli(dA) poli(dC) poli(dG) poli(dT) poli(dI) poli(dU)
0,03 0,84 0,02 0,11 0,03 1,00 0,03 0,53
a) DNA de timo de bezerro nativo
b) ADN de timo de bezerro desnaturado por calor
Os ácidos nucleicos foram complexados com mBSA de fase sólida e incubados com anticorpo anti-ADN. A ligação da proteína A radioiodada na maior quantidade de anticorpo testada (10 μg de anticorpo purificado ou uma diluição de sobrenadante de cultura 1:2) foi medida e normalizada em relação àquela determinada para o antígeno preferido (dado um valor de 1,0).
ENSAIO DE LIGAÇÃO
O sobrenadante foi incubado com DNA desnaturado por calor (ss) marcado na extremidade 32P ou fragmentos de restrição de DNA duplex (ds) (20 pmoles de nucleotídeos; 16.000 cpm) por uma hora em temperatura ambiente, seguido por precipitação de complexos anti-DNA/DNA com excesso de anticamundongo de coelho e quantificação de DNA [32P] ligado por radiação Chernkov.
PONTO ISOELÉTRICO = 8,3
Imunogênio
Epítopo: DNA de fita simples
Aplicação
ELISA
Este anticorpo é avaliado usando ELISA em DNA de fita simples de timo de bezerro.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
O anticorpo anti-DNA, fita simples, clone 16-19 é um anticorpo contra DNA para uso em ELISA.
Subcategoria de pesquisa
Apoptose - Adicional
Ciclo celular, Replicação de DNA & Reparo
forma física
Formato: Purificado
Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 nM com azida sódica a 0,05%.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2−8 °C em alíquotas não diluídas por até 12 meses.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The SIOD disorder protein SMARCAL1 is an RPA-interacting protein involved in replication fork restart.
Ciccia, A; Bredemeyer, AL; Sowa, ME; Terret, ME; Jallepalli, PV; Harper, JW; Elledge, SJ
Genes & Development null
E2F1 localizes to sites of UV-induced DNA damage to enhance nucleotide excision repair.
Guo, R; Chen, J; Zhu, F; Biswas, AK; Berton, TR; Mitchell, DL; Johnson, DG
The Journal of Biological Chemistry null
DNA replication is altered in Immunodeficiency Centromeric instability Facial anomalies (ICF) cells carrying DNMT3B mutations.
Lana, E; Megarbane, A; Tourriere, H; Sarda, P; Lefranc, G; Claustres, M; De Sario, A
European Journal of Human Genetics null
Evidence of DNA transfer through F-pilus channels during Escherichia coli conjugation.
An-Chi Shu,Chien-Chen Wu,Yi-Yang Chen,Hwei-Ling Peng,Hwan-You Chang,Tri-Rung Yew
Langmuir null
In Xenopus egg extracts, DNA replication initiates preferentially at or near asymmetric AT sequences.
Stanojcic, S; Lemaitre, JM; Brodolin, K; Danis, E; Mechali, M
Molecular and cellular biology null