Key Documents
923540
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for screen printing Ag ink
Sinônimo(s):
Cleaning solution for S-CS21303, FS21511, S-CS01520, S-CS21306, S-CS51308
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<110 kPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
cor
colorless
pb
101.3-191.1 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
<1 (Relative)
Aplicação
This cleaning solution is used to clean screen printing silver inks: S-CS21303 (Product# 901090), S-CS21306 (Product# 923575), S-CS01520 (Product# 923567), S-CS61308 (Product# 923559)
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)