798738
Silver nanoparticle ink
30 wt % dispersion in ethylene glycol
Sinônimo(s):
Ag ink, Conductive ink, Silver ink
About This Item
Produtos recomendados
descrição
specific gravity 1.53 +/- 0.05 g/ml
Nível de qualidade
Formulário
suspension
concentração
30 wt % dispersion in ethylene glycol
resistividade
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200 °C, 2h)
≤45 μΩ-cm (after sintering at 120 °C, 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240 °C, 4h)
tamanho de partícula
115 nm (d90 (by Brookhaven))
70 nm (d50 (by Brookhaven))
Tamanho médio da partícula
180 nm
tensão superficial
45 dyn/cm
viscosidade
28 cP(25 °C, Brookfield) (Con Spindle 42)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Dr. Chan and researchers highlight flexible transistors are the building blocks of next-generation soft electronics. Among all the reported material systems that can be fabricated by researchers, such as circuits, biosensors, stretchable displays, and others,1–5 small molecular weight organic semiconductors are among the most promising candidates for flexible transistor applications. For these small molecular weight organic semiconductors, the semiconductor forming the conductive channel dominates the device performance.