Key Documents
910643
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for Ag ink
Sinônimo(s):
FS01130 cleaning solution for S-CS01130 Inkjet ink
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
0.6 kPa
forma
liquid
cor
colorless
pb
106.1-217.9 °C
Aplicação
This cleaning solution is used to clean product #901083 (Smart′Ink S-CS01130, Silver nanoparticles ink for inkjet printing).
  • It is a mixture of cyclooctane and alcohols.
  • It is compatible with most substrates including glass and plastic.
Informações legais
Product of Genes′Ink
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
99.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
37.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)