Documentos Principais
907790
Sigma-Aldrich
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester
Sinônimo(s):
Absorbable isocyanate, Isocyanate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H32N2O8
Peso molecular:
524.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.23
Formulário:
powder
Ensaio:
95%
Ensaio
95%
Formulário
powder
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(=C=O)c1ccc(cc1)OCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCOc2ccc(cc2)N=C=O
chave InChI
NSHODRWCJJFXRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)