907758
(4-Isocyanato-phenoxy)-acetic acid 2-[2-(4-isocyanato-phenoxy)-acetoxy]-ethyl ester
Sinônimo(s):
Absorbable isocyanate, Isocyanate
Ensaio
98%
forma
powder
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
(4-Isocyanato-phenoxy)-acetic acid 2-[2-(4-isocyanato-phenoxy)-acetoxy]-ethyl ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3