Documentos Principais
483443
Sigma-Aldrich
Tetradecyl isocyanate
97%
Sinônimo(s):
1-Isocyanatotetradecane, Myristyl isocyanate, n-Tetradecyl isocyanate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13NCO
Número CAS:
Peso molecular:
239.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
165-170 °C/1.4 mmHg (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C15H29NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17/h2-14H2,1H3
chave InChI
CSMJMAQKBKGDQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Synthesis of hydrophobically modified ethoxylated non-isocyanate urethanes (HENIURs) and their use as rheology additives: Details the application of Tetradecyl isocyanate in the production of rheology additives, relevant for material science, especially in enhancing the properties of various materials (B Quienne et al., 2022).
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)