Documentos Principais
389064
Sigma-Aldrich
Dodecyl isocyanate
99%
Sinônimo(s):
1-Dodecyl isocyanate, 1-Isocyanatododecane, Lauryl isocyanate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11NCO
Número CAS:
Peso molecular:
211.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
157-161 °C/21 mmHg (lit.)
densidade
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C13H25NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15/h2-12H2,1H3
chave InChI
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Uses include the synthesis of carbodiimides from phosphinimines in preparing AZT analogues.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis, 358-358 (1992)