Documentos Principais
SMB00044
Sigma-Aldrich
Homononactinic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
216.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)CC1CCC(O1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-8(12)6-9-4-5-10(15-9)7(2)11(13)14/h7-10,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
HTCUURQJNZBKIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)