900807
1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Sinônimo(s):
N-Butyl-N-methylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
liquid
composição
H2O, <500 ppm
pf
-25 °C
densidade
1.374 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.C[N+]1(CCCC)CCCCC1
InChI
1S/C10H22N.C2F6NO4S2/c1-3-4-8-11(2)9-6-5-7-10-11;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-10H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
ZDMWZUAOSLBMEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries