Documentos Principais
900295
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
Sinônimo(s):
PLA, PLLA, Polylactide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C3H4O2)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
chips or granules (chunks)
viscosidade
1.5 dL/g
temperatura de transição
Tm 167-175 °C
Tg 57 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.