Documentos Principais
89025
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
≥98.0% (RT)
Sinônimo(s):
PhSCu, Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SCu
Número CAS:
Peso molecular:
172.71
Beilstein:
3709171
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (RT)
Formulário
solid
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
280 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
chave InChI
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reagents used as the source of nucleophilic phenyl sulfide for preparation of lithiumalkyl(phenylthio)cuprates and organophosphinecopper(I) phenylthiolatecomplexes
Outras notas
Reagent for the simple preparation of lithium (phenylthio)alkyl-cuprates from lithium alkyls, used for conjugate addition to α,β-enones
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 4597-4597 (1978)
E. Piers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2694-2694 (1975)
Majetich, G.; Song, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1030-1030 (1993)
P.A. Wender et al.
Tetrahedron Letters, 1245-1245 (1977)
G.H. Posner et al.
Synthesis, 662-662 (1974)