Documentos Principais
804371
Sigma-Aldrich
Fro-DO, mixture of diastereomers
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H22N2O6S2
Peso molecular:
498.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N([C@H](C(C=CC=C1)=C1C2)[C@H]2C3)S3(=O)=O)/C=C/C(N4[C@H](C(C=CC=C5)=C5C6)[C@H]6CS4(=O)=O)=O
InChI
1S/C24H22N2O6S2/c27-21(25-23-17(13-33(25,29)30)11-15-5-1-3-7-19(15)23)9-10-22(28)26-24-18(14-34(26,31)32)12-16-6-2-4-8-20(16)24/h1-10,17-18,23-24H,11-14H2/b10-9+/t17-,18-,23+,24+/m1/s1
chave InChI
CZVFUQRTDAQUQL-SKLQJEMHSA-N
Aplicação
Enables the generation of quaternary centers by Ni-catalyzed cross coupling with aziridines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chung-Yang Dennis Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(17), 5638-5641 (2015-04-17)
A Ni-catalyzed Negishi cross-coupling with 1,1-disubstituted styrenyl aziridines has been developed. This method delivers valuable β-substituted phenethylamines via a challenging reductive elimination that affords a quaternary carbon. A novel electron-deficient olefin ligand, Fro-DO, proved crucial for achieving high rates and