Documentos Principais
79582
Sigma-Aldrich
Oxicloreto de fósforo(V)
puriss. p.a., ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Cloreto de fosforila, Cloreto de óxido de fósforo(V)
About This Item
Fórmula linear:
POCl3
Número CAS:
Peso molecular:
153.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥99.0% (AT)
densidade de vapor
5.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
p.e.
105.8 °C (lit.)
pf
1.25 °C (lit.)
densidade
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
chave InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Phosphorus(V) oxychloride is a chlorinating agent that reacts with dimethylformamide (DMF) to form Vilsmeier reagent used for Vilsmeier-Haack formylation of aromatic compounds.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Regioselective formylation of pyrazolo [3, 4-b] pyridine and pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine systems using Vilsmeier?Haack conditions.
Quiroga J
Tetrahedron Letters, 49(17), 2689-2691 (2008)
Nitrogen bridgehead compounds. Part 30. Vilsmeier?Haack formylation of 6, 7, 8, 9-tetrahydro-4 H-pyrido [1, 2-a] pyrimidin-4-ones.
Horvath A
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 369-377 (1983)
Vilsmeier-Haack formylation of 2-(1H-pyrazol-1-yl) ethanol and its methyl derivatives.
Rstakyan VI, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(5), 1191-1193 (2015)
Acylation of indoles by Duff reaction and Vilsmeier-Haack formylation and conformation of N-formylindoles.
Chatterjee A and Biswas KM.
The Journal of Organic Chemistry, 38(23), 4002-4004 (1973)
Vilsmeier Reagent: An Efficient Reagent for the Transformation of 2-Aminobenzamides into Quinazolin-4 (3 H)-one Derivatives.
Farzipour S, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 481-487 (2014)