Documentos Principais
78960
Sigma-Aldrich
Phenyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
3-Phenoxy-1-propyne
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CCH2OC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
2040910
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.535
densidade
1.030 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phenoxy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
chave InChI
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.