Documentos Principais
747629
Sigma-Aldrich
Cu(dap)2 chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C52H40ClCuN4O4
Peso molecular:
883.90
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: copper
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
160-165 °C
ativação do fotocatalisador
530 nm
cadeia de caracteres SMILES
COC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C3C4=[N]2[Cu+]5([N]6=C(C7=[N]5C(C8=CC=C(C=C8)OC)=CC=C7C=C9)C9=CC=C6C%10=CC=C(C=C%10)OC)[N]%11=C4C(C=C3)=CC=C%11C%12=CC=C(C=C%12)OC.[Cl-]
InChI
1S/2C26H20N2O2.ClH.Cu/c2*1-29-21-11-5-17(6-12-21)23-15-9-19-3-4-20-10-16-24(28-26(20)25(19)27-23)18-7-13-22(30-2)14-8-18;;/h2*3-16H,1-2H3;1H;/q;;;+1/p-1
chave InChI
IBGXDIBAFXUDFP-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)