Documentos Principais
744735
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1-hydroxy-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
98.0-102.0% (AT)
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, NSC 312854
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11IO2
Número CAS:
Peso molecular:
278.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% (AT)
Formulário
powder
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OI1OC(C)(C)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H11IO2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10(11)12-9/h3-6,11H,1-2H3
chave InChI
LYUULLIYJCLGFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Organoiodinane reagents for phosphate cleavage: experimental and computational studies.
Moss, R.A., et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 250-258 (1989)