742805
Methanethiol
≥98.0%
Sinônimo(s):
Mercaptan C1, Methyl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.66 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1536 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
gas
Lim. expl.
21.8 %
p.e.
6 °C (lit.)
pf
−123 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadeia de caracteres SMILES
CS
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
LSDPWZHWYPCBBB-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)