740985
Pregnenolone-20,21-13C2-16,16-d2 sulfate sodium salt
≥98 atom %, 98% (CP)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one 3-sulfate-20,21-13C2-16,16-d2, 5-Pregnen-3β-ol-20-one sulfate-20,21-13C2-16,16-d2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
13C
D
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
192 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1[13C]([13CH3])=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1/i1+1,6D2,13+1;
chave InChI
QQVJEIZJHDPTSH-FBNNKSCBSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3