809845
Pregnenolone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D4H28O2
Peso molecular:
320.50
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)[C@H]1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16?,17+,18?,19?,20-,21+/m0/s1/i8D2,12D2
chave InChI
ORNBQBCIOKFOEO-JHAWGCOXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R279919-1EA | |
809845-1MG | 4061826689035 |