Documentos Principais
803081
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxypregnenolone-20,21-13C2,16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C19D2H30O3
Peso molecular:
336.47
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
 13C
 D
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
Condições de expedição
dry ice
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1)CC[C@@]2(C)C1=CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CC([2H])([2H])[C@@]4([13C]([13CH3])=O)O
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15?,16?,17?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i1+1,11D2,13+1
chave InChI
JERGUCIJOXJXHF-AQOZABEKSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)