Documentos Principais
803065
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C18H30O2
Peso molecular:
317.44
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C(CC[C@@H]2C(C)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3CC1)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i8+1,12+1,15+1
chave InChI
RJKFOVLPORLFTN-LLYMGNADSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803065-1ML4061838085627