E9145
Estrone 3-sulfate potassium salt
≥98%
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-sulfate
Ensaio
≥98%
forma
powder
contém
~35% Tris as stabilizer
cor
off-white to light tan
solubilidade
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H22O5S.K.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,18+;;/m1../s1
chave InChI
XFQXTMKDDYWSBS-DLEHHZMWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3