F2928
Monoclonal Anti-Fas Ligand antibody produced in rat
clone 101624, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CD95L, Anti-FasL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
101624, monoclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Fasl(14103)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2