Documentos Principais
05-201
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, CH11
Sinônimo(s):
APO-1 cell surface antigen, CD95 antigen, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo antiFas (humano, ativador), clone CH11, clone CH11, Upstate®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CH11, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAS(355)
Descrição geral
O Fas/APO-1/CD95 (36 kDa) é um membro da superfamília dos receptores do fator de necrose tumoral (TNF), uma família de receptores transmembranares. O Fas demonstrou ser um importante mediador da morte celular apoptótica, bem como estar envolvido no processo inflamatório. A ligação do Fas ligante (Fas-L) induz a trimerização de Fas na membrana da célula-alvo. A ativação de Fas leva ao recrutamento da proteína associada ao Fas com o domínio de morte (FADD) por meio de interações entre os domínios de morte de Fas e FADD. A procaspase 8 liga-se ao FADD ligado a Fas por meio de interações entre os domínios efetores de morte (DED) da FADD e da procaspase 8, levando à ativação da caspase 8. A caspase 8 ativada cliva (ativa) outras procaspases, iniciando efetivamente uma cascata de caspases que, por fim, leva à apoptose. As caspases clivam laminas nucleares, fazendo com que o núcleo se decomponha e perca sua estrutura normal. A apoptose induzida por Fas pode ser efetivamente bloqueada em diversas etapas pela proteína inibitória FLICE (FLIP), por Bcl-2, ou pelo modificador A de resposta à citocina (CrmA).
Atividade biológica
O anticorpo demonstra atividade citolítica em células humanas que expressam Fas. Células WR19L e L929 murinas transfectadas com cDNA que codifica o Fas humano sofrem apoptose em resposta a esse anticorpo.
Especificidade
Esse anticorpo reconhece o antígeno de superfície celular humano Fas, Mr de 43 kDa expresso em várias células humanas, inclusive células mieloides, células linfoblastoides T e fibroblastos diploides.
Este anticorpo não reconhece TNF e não apresenta reação cruzada com o Fas de camundongo. O Fas ligante induz apoptose nos sistemas humanos, de camundongos e ratos.
Imunogênio
FS-7 (linhagem celular de fibroblastos diploides humanos). Clone CH-11.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
Detecte Fas usando este anticorpo antiFas (humano, ativador), clone CH11, que foi publicado e validado para uso em citometria de fluxo (FC), imunocitoquímica (IC) e western blot (WB).
Subcategoria de pesquisa
Apoptose - adicional
Western blot:
0,5-2 μg/ml de um lote anterior detectaram Fas em lisado de células Raji.
Imunocitoquímica:
5-10 μg/ml de um lote anterior detectaram Fas em células HeLa fixadas em formalina 4%/ácido acético 2%.
Citometria de fluxo:
Um lote anterior foi testado por um laboratório independente usando 20 μg/ml de antiFas, clone CH11 (Yonehara, S., 1989; Kobayashi, N., 1990).
Qualidade
Normalmente avaliado pela demonstração de atividade citolítica em células humanas que expressam Fas. Células WR19L e L929 murinas transfectadas com cDNA que codifica o Fas humano sofrem apoptose em resposta a esse anticorpo.
Análise do ensaio de apoptose:
15-20 µg/ml desse lote provocaram indução máxima de apoptose em células Jurkat humanas, com 83% de mortalidade após 24 horas de tratamento.
Descrição-alvo
43 kDa
forma física
Cromatografia por imunoafinidade
IgM monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo PBS, pH 7,2, com glicerol 50%. Líquido a –20 ºC.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento. Para recuperação máxima do produto, centrifugue o frasco original antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Tumor hepático humano, tumor de mama humano ou lisado de células Jurkat inteiras, lisado de células Raji.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
G Linsinger et al.
Molecular and cellular biology, 19(5), 3299-3311 (1999-04-17)
Recent work suggests a participation of mitochondria in apoptotic cell death. This role includes the release of apoptogenic molecules into the cytosol preceding or after a loss of mitochondrial membrane potential DeltaPsim. The two uncouplers of oxidative phosphorylation carbonyl cyanide
F Basolo et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 80(9), 1413-1419 (2000-09-27)
The Fas-FasL system seems to mediate thyrocyte death in Hashimoto's thyroiditis. In thyroid cancer, down-regulation of bcl-2 seems to alter apoptosis control. We compared the expression of immunoreactive Fas and FasL in normal thyroid with that of tumors ranging from
M MacFarlane et al.
The Journal of cell biology, 148(6), 1239-1254 (2000-03-22)
Tumor necrosis factor-related apoptosis- inducing ligand (TRAIL) -induced apoptosis, in transformed human breast epithelial MCF-7 cells, resulted in a time-dependent activation of the initiator caspases-8 and -9 and the effector caspase-7. Cleavage of caspase-8 and its preferred substrate, Bid, preceded
A L Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 274(49), 34924-34931 (1999-11-27)
A p53-derived C-terminal peptide induced rapid apoptosis in breast cancer cell lines carrying endogenous p53 mutations or overexpressed wild-type (wt) p53 but was not toxic to nonmalignant human cell lines containing wt p53. Apoptosis occurred through a Fas/APO-1 signaling pathway
J B Mannick et al.
Science (New York, N.Y.), 284(5414), 651-654 (1999-04-24)
Only a few intracellular S-nitrosylated proteins have been identified, and it is unknown if protein S-nitrosylation/denitrosylation is a component of signal transduction cascades. Caspase-3 zymogens were found to be S-nitrosylated on their catalytic-site cysteine in unstimulated human cell lines and
Artigos
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.