R0761
Monoclonal Anti-Rat IgG2a antibody produced in mouse
clone R2A-2, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
R2A-2, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
capture ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:5,000
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- slot blot immunoassay
- immunoblotting
- dot blot
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)