740136
4,7-Dihydroxycoumarin
97%
Sinônimo(s):
4,7-Dihydroxychromen-4-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
275-280 °C
grupo funcional
ester
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2C(O)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,10-11H
chave InChI
CYSRKZFPSNZSCS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)