738883
1-Methyl-2-azaadamantane-N-oxyl
97%
Sinônimo(s):
1-Me-AZADO
Ensaio
97%
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
87-93 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC12CC3CC(CC(C3)N1[O])C2
InChI
1S/C10H16NO/c1-10-5-7-2-8(6-10)4-9(3-7)11(10)12/h7-9H,2-6H2,1H3
chave InChI
IBNXYCCLPCGKDM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy or 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl) and its derivatives are stable nitroxy radicals used as catalysts in organic oxidation reactions. TEMPO was discovered by Lebedev and Kazarnovskii in 1960. The stable free radical nature of TEMPO is due to the presence of bulky substituent groups, which hinder the reaction of the free radical with other molecules.