Documentos Principais
732192
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-N-p-Tosyl-1,2-dimesitylethylenediamine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
450.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
169-174 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H](N)c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C27H34N2O2S/c1-16-8-10-23(11-9-16)32(30,31)29-27(25-21(6)14-18(3)15-22(25)7)26(28)24-19(4)12-17(2)13-20(24)5/h8-15,26-27,29H,28H2,1-7H3/t26-,27-/m0/s1
chave InChI
XAXZXGHDWDUHFH-SVBPBHIXSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)